Läs mer
Hexafluorophosphoric acid, ca 60% w/w aq. soln.
Produktkod. 11392757
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392757 500 mL 500ml
11372757 25 mL 25ml
11382757 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15728.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16940-81-1 | HPF6
Hexafluorfosforsyra används som katalysator. Det används också som metallrengöringsmedel och kemiskt poleringsmedel för bildande av skyddande beläggningar av metallytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexafluorfosforsyra används som katalysator. Det används också som metallrengöringsmedel och kemiskt poleringsmedel för bildande av skyddande beläggningar av metallytor.
Löslighet Oblandbar med vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Oförenlig med starka baser, glas, alkalimetaller, pulveriserade metaller, starka oxidationsmedel, metaller och reagerar häftigt med vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16940-81-1
Molekylformel HPF6
MDL-nummer MFCD00011350
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluorophosphoric acid
Densitet 1.65
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1782
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 145.97
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈60% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexafluorophosphoric acid, ca 60% aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P262-Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexafluorophosphoricacid, Hydrofluoricacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.