Läs mer
Hexafluorosilicic acid, 23% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354799
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354799 500 g 500g
11366319 100 g 100g
11376319 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11354799 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 069109.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den tillverkas huvudsakligen som en prekursor till aluminiumtrifluorid och syntetisk kryolit. Det används ofta som en källa till fluorid för vattenfluoridering. Hexafluorkiselsyra omvandlas också till en mängd användbara hexafluorsilikatsalter. Kaliumsaltet används vid tillverkning av porslin, magnesiumsaltet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16961-83-4
Molekylformel F6H2Si
Molekylvikt (g/mol) 144.091
MDL-nummer MFCD00036289
InChI-nyckel OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
IUPAC-namn hexafluorkisel(2-);hydron
LEDER [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexafluorosilicic acid
Färg Vitt till gult
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1778
Merck Index 14,4182
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 144.09
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 23% w/w aq. soln.
Densitet 1.223g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.