Läs mer
Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aq. soln.
Produktkod. 11383696
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383696 500 g 500g
11373696 100 g 100g
11393696 2500 g 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11383696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14829.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 16961-83-4 | F6H2Si | 144.091 g/mol
Hexafluorkiselsyra används vanligtvis som en källa till fluorid. Det omvandlas till en mängd användbara hexafluorsilikatsalter. Det används också som en elektrolyt i Betts elektrolytisk process för raffinering av bly. Det är ett viktigt organiskt reagens för att klyva Si-O-bindningar av silyletrar. Vidare används det som trä som konserveringsmedel och används även vid ytmodifiering av kalciumkarbonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexafluorkiselsyra används ofta som källa till fluorid. Det omvandlas till en mängd användbara hexafluorsilikatsalter. Det används också som en elektrolyt i Betts elektrolytisk process för raffinering av bly. Det är ett viktigt organiskt reagens för att klyva Si-O-bindningar av silyletrar. Vidare används det som trä som konserveringsmedel och används även vid ytmodifiering av kalciumkarbonat.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller, alkalier, starka syror, stengods och glas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16961-83-4
Molekylformel F6H2Si
Molekylvikt (g/mol) 144.091
MDL-nummer MFCD00036289
InChI-nyckel OHORFAFFMDIQRR-UHFFFAOYSA-P
Synonym hexafluorosilicic acid, fluorosilicic acid, dihydrogen hexafluorosilicate, silicate 2-, hexafluoro-, dihydrogen, hexafluorosilicon 2-; hydron, dihydrogen hexafluorosilanediuide, silicofluoridd, hexafluorosilic acid, hydrofluorosilic acid, kieselfluorwasserstoffsaure
PubChem CID 21863527
IUPAC-namn hexafluorkisel(2-);hydron
LEDER [H+].[H+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kokpunkt 108°C to 109°C
Kemiskt namn eller material Hexafluorosilicic acid
Kvantitet 500 g
Linjär formel H2SiF6
UN-nummer UN1778
Merck Index 14,4182
Löslighetsinformation Miscible with water.
Formel vikt 144.09
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 35% w/w aq. soln.
Densitet 1.32
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.