Läs mer
Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aq. soln.
Beskrivning
Hexafluorkiselsyra används vanligtvis som en källa till fluorid. Det omvandlas till en mängd användbara hexafluorsilikatsalter. Det används också som en elektrolyt i Betts elektrolytisk process för raffinering av bly. Det är ett viktigt organiskt reagens för att klyva Si-O-bindningar av silyletrar. Vidare används det som trä som konserveringsmedel och används även vid ytmodifiering av kalciumkarbonat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hexafluorkiselsyra används ofta som källa till fluorid. Det omvandlas till en mängd användbara hexafluorsilikatsalter. Det används också som en elektrolyt i Betts elektrolytisk process för raffinering av bly. Det är ett viktigt organiskt reagens för att klyva Si-O-bindningar av silyletrar. Vidare används det som trä som konserveringsmedel och används även vid ytmodifiering av kalciumkarbonat.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, metaller, alkalier, starka syror, stengods och glas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 108°C to 109°C |
| Kemiskt namn eller material | Hexafluorosilicic acid |
| Kvantitet | 2500 g |
| Linjär formel | H2SiF6 |
| UN-nummer | UN1778 |
| Merck Index | 14,4182 |
| Löslighetsinformation | Miscible with water. |
| Formel vikt | 144.09 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 35% w/w aq. soln. |
| Densitet | 1.32 |
Säkerhet och hantering
- Hexafluorosilicic acid, 35% w/w aqueous solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Fluorosilicic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.