Läs mer
Fisherbrand™ Hexagonala antistatiska vägningsbåtar
Produktkod. 15708197 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Längd (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredd (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15708197
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Fisherbrand™ Hexagonala antistatiska vägningsbåtar är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Flexibla båtar kan böjas i punkter för att bilda hällpipar.
  • Platta bottnar och sluttande sidor ger exakt överföring.
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F).
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
  • Endast antistatisk version.
  • 1 färg, 4 storlekar.
  • Paket om 500.
  • Alla är FDA/livsmedelsklassade.
  • Disponibel.
Specifikationer
Bottenform Plan
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Hexagonal
Sterilitet Non-sterile
Typ Antistatisk vägningsbåt
För användning med (utrustning) Fuktanalysator för mikrovågsugn
Längd (metrisk) 127 mm
Bredd (metrisk) 89 mm
Höjd (metrisk) 31 mm