Läs mer
Fisherbrand™ Hexagonala antistatiska vägningsbåtar
Produktkod. 15778187 Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Längd (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredd (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 15778187
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ge exakta utgjutningar med minimal provförlust. Fisherbrand™ Hexagonala antistatiska vägningsbåtar är flexibla polystyrenbåtar med släta ytor.
  • Flexible boats can be bent at points to form pour spouts.
  • Flat bottoms and sloping sides provide accurate transfer.
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F).
  • Can be used with microwave moisture analyzers.
  • Antistatic version only.
  • 1 color, 4 sizes.
  • Pack of 500.
  • All are FDA/food-grade compliant.
  • Disposable.
Specifikationer
Bottenform Flat
Färg White
Disponibel Single-use
Material Polystyrene
Form Hexagonal
Sterilitet Non-sterile
Typ Weighing Boat
För användning med (utrustning) Microwave Moisture Analyzer
Längd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Höjd (metrisk) 9 mm