Läs mer
Fisherbrand™ Hexagonala antistatiska vägningsbåtar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Höjd (metrisk):
9 mm
19 mm
22 mm
31 mm
Längd (metrisk):
38 mm
64 mm
102 mm
127 mm
Bredd (metrisk):
25 mm
51 mm
76 mm
89 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Flexibla båtar kan böjas i punkter för att bilda hällpipar.
- Platta bottnar och sluttande sidor ger exakt överföring.
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F).
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer.
- Endast antistatisk version.
- 1 färg, 4 storlekar.
- Paket om 500.
- Alla är FDA/livsmedelsklassade.
- Disponibel.
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Hexagonal |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Antistatisk vägningsbåt |
| För användning med (utrustning) | Fuktanalysator för mikrovågsugn |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Bredd (metrisk) | 76 mm |
| Visa mer |