Läs mer
Heathrow Scientific™ Hexagonala vägande båtar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 12357499 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Change view
Storlek:
Små; 38 x 25 x 9 mm
Stor; 102 x 76 x 22 mm
X-Large; 127 x 89 x 31 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
12357499 Små; 38 x 25 x 9 mm Paket med 500
12367499 Stor; 102 x 76 x 22 mm Paket med 500
12377499 X-Large; 127 x 89 x 31 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12357499 Leverantör Heathrow Scientific™ Leverantörsnummer HS14251A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Forma pip genom att böja ihop hörnpunkterna. Heathrow Scientific™ Hexagonala vägningsbåtar har en bred, platt botten för att förhindra tippning och spill.
  • Böj flexibla båtar vid punkter för att bilda hällpipar
  • Platta bottnar och sluttande sidor ger exakt överföring
  • Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
  • Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
  • Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
  • Antistatisk
  • FDA/livsmedelsgodkänd
  • Paket om 500
  • Disponibel
Specifications
Bottenform Plan
Färg White
Disponibel Engångsbruk
Material Polystyren
Form Hexagonal
Sterilitet Non-sterile
Typ Vägande båt
Storlek Små; 38 x 25 x 9 mm
Längd (metrisk) 38 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Höjd (metrisk) 9 mm