Läs mer
Heathrow Scientific™ Hexagonala vägande båtar
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Storlek:
Små; 38 x 25 x 9 mm
Stor; 102 x 76 x 22 mm
X-Large; 127 x 89 x 31 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Böj flexibla båtar vid punkter för att bilda hällpipar
- Platta bottnar och sluttande sidor ger exakt överföring
- Biologiskt inert och resistent mot utspädda och svaga syror, vattenlösningar, alkoholer och baser.
- Temperaturområde -10 till 70 °C (14 till 158 °F)
- Kan användas med mikrovågsfuktighetsanalysatorer
- Antistatisk
- FDA/livsmedelsgodkänd
- Paket om 500
- Disponibel
Specifikationer
Specifikationer
| Bottenform | Plan |
| Färg | White |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polystyren |
| Form | Hexagonal |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Typ | Vägande båt |
| Storlek | Stor; 102 x 76 x 22 mm |
| Längd (metrisk) | 102 mm |
| Bredd (metrisk) | 76 mm |
| Visa mer |