Läs mer
Hexahelicene, TRC
Code produit 30407713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Conditionnement:
0.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
30407713 5 mg -
30393672 0.5 mg 0.5mg
30398209 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30407713 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH2968505MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 187-83-7
Molekylformel C26H16
Molekylvikt (g/mol) 328.41
Synonym (±)-Hexahelicene, NSC 171474, Phenanthro[3,4-c]phenanthrene
IUPAC-namn hexahelicene
LEDER c1ccc2c(c1)ccc3ccc4ccc5ccc6ccccc6c5c4c23
Spécification
Kemiskt namn eller material Hexahelicene
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C26H16/c1-3-7-22-17(5-1)9-11-19-13-15-21-16-14-20-12-10-18-6-2-4-8-23(18)25(20)26(21)24(19)22/h1-16H
Formel vikt 328.1252
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.