Läs mer
Hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392167
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392167 50 g 50g
11382167 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392167 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09620.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91-78-1
Molekylformel C21H21N3
Molekylvikt (g/mol) 315.42
MDL-nummer MFCD00043590
InChI-nyckel VASMRQAVWVVDPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-triphenyl, anhydroformaldehyde aniline, 1,3,5-triphenylhexahydro-1,3,5-triazine, 1,3,5-triphenylhexahydro-s-triazine, unii-x3tz97444k, s-triazine, hexahydro-1,3,5-triphenyl, 1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazaperhydroine, anhydroformaldehyde aniline van, methyleneaniline trimer
PubChem CID 7065
IUPAC-namn 1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazinane
LEDER C1N(CN(CN1C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexahydro-1,3,5-triphenyl-1,3,5-triazine
Smältpunkt 190°C to 192°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 91510
Formel vikt 315.42
Procent renhet 98%