missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hexahydro-1,3-isobenzofurandione-d8, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Hexahydro-1,3-isobenzofurandione-d8 |
| CAS | 89614-24-4 |
| Molekylformel | C8H2D8O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride-d8, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid Anhydride-d8, Aradur HY 925-d8, Araldite HT 904-d8, Araldite HT 907-d8, Araldite HY 907-d8, Araldite HY 925-d8, Araldite Hardener HY 925-d8, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic Acid Anhydride-d8, Cyclohexanedicarboxylic Anhydride-d8, EP 400B-d8, Epilox H 11-01-d8, HHPA-d8, HT 907-d8, HY 925-d8, Hexahydro-1,3-isobenzofurandione-d8, Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione-d8, Hexahydrophthalic Acid Anhydride-d8, Hexahydrophthalic Anhydride-d8, Lekutherm Hardener H-d8, MH 700E-d8, NSC 8622-d8, Rikacid HH-d8, Rikacid HH-A-d8, Rikacid HHPA-d8, Rikacid MH 700E-d8, Rutadur AG-d8, Rutapox HX-d8 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | O=C1OC(C2C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C21)=O |
| IUPAC-namn | hexahydroisobenzofuran-1,3-dione-4,4,5,5,6,6,7,7-d8 |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.21 |
| Formel vikt | 162.11 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?