Läs mer
Hexahydro-1,3-isobenzofurandion, TRC
Produktkod. 30138068
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30138068 25 g -
30132448 100 g -
17922325 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138068 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29402025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 85-42-7
Molekylformel C8 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 154.16
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride (6CI,8CI), Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid anhydride, Aradur HY 925, Araldite HT 904, Araldite HT 907, Araldite HY 907, Araldite HY 925, Araldite Hardener HY 925, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, Cyclohexanedicarboxylic anhydride, EP 400B, Epilox H 11-01, HHPA, HT 907, HV 136, HY 925, Hardener HY 925, Hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, Hexahydrophthalic acid anhydride, Hexahydrophthalic anhydride, Lekutherm Hardener H, MH 700E, NSC 8622, Rikacid HH, Rikacid HH-A, Rikacid HHPA, Rikacid MH 600, Rikacid MH 700E, Rutadur AG, Rutapox HX
IUPAC-namn 3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
LEDER O=C1OC(=O)C2CCCCC12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexahydro-1,3-isobenzofurandione
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
Formel vikt 154.063