Läs mer
Hexahydro-2(S)-methyl-4-(t-butoxycarboxyl)-1,4-diazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexahydro-2(S)-methyl-4-(t-butoxycarboxyl)-1,4-diazepine |
| CAS | 194032-32-1 |
| Molekylformel | C11 H22 N2 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic acid, hexahydro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (3S)-, 1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic acid, hexahydro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (S)-, 1,1-Dimethylethyl (3S)-hexahydro-3-methyl-1H-1,4-diazepine-1-carboxylate, (S)-1-Boc-3-methyl-[1,4]diazepane, 1H-1,4-Diazepine-1-carboxylic acid hexahydro-3-methyl-, 1,1-dimethylethyl ester (3S)-, tert-Butyl (3S)-3-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate, (S)-Hexahydro-3-methyl-1H-1,4-diazepine-1-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, (S)-3-Methyl-1,4-diazepane-1-carboxylic acid tert-butyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H22N2O2/c1-9-8-13(7-5-6-12-9)10(14)15-11(2,3)4/h9,12H,5-8H2,1-4H3/t9-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1CN(CCCN1)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl (3S)-3-methyl-1,4-diazepane-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.3 |
| Formel vikt | 214.1681 |