Läs mer
Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexahydro-3a-methyl-1,3-isobenzofurandione |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O3/c1-9-5-3-2-4-6(9)7(10)12-8(9)11/h6H,2-5H2,1H3 |
| Formel vikt | 168.0786 |
| Procent renhet | >95% |