Läs mer
Hexahydro-4-metylftalsyreanhydrid, TRC
Produktkod. 30402388
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402388 25 g
30397021 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30402388 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29378525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19438-60-9
Molekylformel C9 H12 O3
Molekylvikt (g/mol) 168.19
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-5-methyl-, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-methyl- (8CI), Hexahydro-5-methyl-1,3-isobenzofurandione, 1-Methylcyclohexane-4,5-Dicarboxylic anhydride, 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic acid anhydride, 4-Methylhexahydrophthalic anhydride, HN 7000, Hexahydro-4-methylphthalic anhydride, Lindride 52, NSC 128883, Quinhard HH 400, Rikacid MH, Rikacid MH-T, WH 700
IUPAC-namn 5-metyl-3a,4,5,6,7,7A-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione
LEDER CC1CCC2C(C1)C(=O)OC2=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Methyl-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid anhydride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9(11)12-8(6)10/h5-7H,2-4H2,1H3
Formel vikt 168.0786