Läs mer
Hexahydrocoumarin, TRC
Produktkod. 30134833
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30134833 2.5 g 2.5g
30132452 250 mg -
17933165 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH2939052.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 700-82-3
Molekylformel C9 H12 O2
Molekylvikt (g/mol) 152.19
Synonym Coumarin, 3,4,5,6,7,8-hexahydro- (6CI,7CI,8CI), 3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2H-1-benzopyran-2-one, 1-Cyclohexene-1-propanoic acid, 2-hydroxy-, δ-lactone, 3,4,5,6,7,8-Hexahydrocoumarin, Hexahydrocoumarin, δ-1,6-2-Oxabicyclo(4.4.0)decen-3-one
IUPAC-namn 3,4,5,6,7,8-hexahydrochromen-2-one
LEDER O=C1CCC2=C(CCCC2)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexahydrocoumarin
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H12O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H2
Formel vikt 152.0837