Läs mer
Hexahydrocurcumin, TRC
Produktkod. 30138236
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138236 500 mg
30005320 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH281370500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36062-05-2
Molekylformel C21 H26 O6
Molekylvikt (g/mol) 374.43
Synonym 3-Heptanone, 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 5-Hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-heptanone, Hexahydrocurcumin
IUPAC-namn 5-hydroxy-1,7-bis(4-hydroxy-3-metoxyfenyl) heptan-3-ett
LEDER COc1cc(CCC(O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexahydrocurcumin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C21H26O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,16,22,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formel vikt 374.1729