Läs mer
Hexaketocyklohexanoktahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11327456
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327456 10 g 10g
11317456 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11327456 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09488.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7255-28-9 | C6O6 | 168.06 g/mol
Hexaketocyklohexanoktahydrat används vid framställning av hexaazatrifenylenhexakarbonitril. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexaketocyklohexanoktahydrat används vid framställning av hexaazatrifenylenhexakarbonitril. Det används som farmaceutiska mellanprodukter.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7255-28-9
Molekylformel C6O6
Molekylvikt (g/mol) 168.06
MDL-nummer MFCD00001652,MFCD00149074
InChI-nyckel PKRGYJHUXHCUCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanehexone, triquinoyl, cyclohexane-1,2,3,4,5,6-hexaone, cyclohexanehexaone, hexaketocyclohexane, unii-7zr8062lfd, trichinoyl, hexaoxocyclohexane, hexaoxocyclohexaneoctahydrate, cyclohexane-hexone, octahydrate
PubChem CID 68240
IUPAC-namn cyklohexan-1,2,3,4,5,6-hexon
LEDER O=C1C(=O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexaketocyclohexane octahydrate
Smältpunkt 90°C to 93°C
Kvantitet 10 g
Beilstein 2091040
Formel vikt 312.20 (168.07 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.