Läs mer
Hexakis(1H,1H,6H-Decafluorohexanoxy)phosphazene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexakis(1H,1H,6H-Decafluorohexanoxy)phosphazene |
| CAS | 186406-48-4 |
| Molekylformel | C36H18F60N3O6P3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 2,2,4,4,6,6-Hexakis((2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-decafluorohexyl)oxy)-2,2,4,4,6,6-hexahydro-1,3,5,2,4,6-triazatriphosphorine |
| InChI formel | InChI=1S/C36H18F60N3O6P3/c37-7(38)19(61,62)31(85,86)25(73,74)13(49,50)1-100-106(101-2-14(51,52)26(75,76)32(87,88)20(63,64)8(39)40)97-107(102-3-15(53,54)27(77,78)33(89,90)21(65,66)9(41)42,103-4-16(55,56)28(79,80)34(91,92)22(67,68)10(43)44)99-108(98-106,104-5-17(57,58)29(81,82)35(93,94)23(69,70)11(45)46)105-6-18(59,60)30(83,84)36(95,96)24(71,72)12(47)48/h7-12H,1-6H2 |
| LEDER | FC(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)COP1(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)=NP(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)=NP(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)(OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F)=N1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1821.37 |
| Formel vikt | 1820.945 |