Läs mer
Hexakis(1H,1H,8H-tetradecafluorooctyloxy)phosphazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexakis(1H,1H,8H-tetradecafluorooctyloxy)phosphazine |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C48H18F84N3O6P3/c49-7(50)19(73,74)31(97,98)43(121,122)37(109,110)25(85,86)13(61,62)1-136-142(137-2-14(63,64)26(87,88)38(111,112)44(123,124)32(99,100)20(75,76)8(51)52)133-143(138-3-15(65,66)27(89,90)39(113,114)45(125,126)33(101,102)21(77,78)9(53)54,139-4-16(67,68)28(91,92)40(115,116)46(127,128)34(103,104)22(79,80)10(55)56)135-144(134-142,140-5-17(69,70)29(93,94)41(117,118)47(129,130)35(105,106)23(81,82)11(57)58)141-6-18(71,72)30(95,96)42(119,120)48(131,132)36(107,108)24(83,84)12(59)60/h7-12H,1-6H2 |
| Formel vikt | 2420.907 |