Läs mer
Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxi)fosfazen, masspektrometristandard, Thermo Scientific™
Produktkod. 15167432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15167432 250 mg Glasflaska 250mg
15157432 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15167432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449172500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 105809-15-2
Molekylformel C6H18N3P3
Molekylvikt (g/mol) 2120
InChI-nyckel DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriometyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfacyklohexa-1,3,5-trien
LEDER CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Densitet 1.8000g/mL, 1.8
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.3490 to 1.3570
Kvantitet 250 mg
Synonym ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine
Formel vikt 2120
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.