Läs mer
Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexakis(2,2-difluoroethoxy)phosphazene |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18F12N3O6P3/c13-7(14)1-28-34(29-2-8(15)16)25-35(30-3-9(17)18,31-4-10(19)20)27-36(26-34,32-5-11(21)22)33-6-12(23)24/h7-12H,1-6H2 |
| Formel vikt | 621.0217 |
| Procent renhet | >95% |