Läs mer
Hexakis[μ-(Acetato-Oκ:O'κ)]triaqua-3-oxotri-iridium μ(1+) Acetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexakis[Mu-(Acetato-kO:kO')]triaqua-Mu3-oxotri-iridium(1+) Acetate |
| CAS | 52705-52-9 |
| Molekylformel | C12 H24 Ir3 O16 . C2 H3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | hexakis[μ-(Acetato-κO:κO')]triaqua-μ3-oxotri-iridium(1+) Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/7C2H4O2.3Ir.3H2O.O/c7*1-2(3)4;;;;;;;/h7*1H3,(H,3,4);;;;3*1H2;/q;;;;;;;3*+3;;;;-2/p-7 |
| LEDER | CC(=O)[O-].CC1=[O][Ir+3]234([O-2]5[Ir+3]6([OH2])([O]=C(C)[O-][Ir+3]5([OH2])([O]=C(C)[O-]6)([O]=C(C)[O-]2)[O-]1)([O]=C(C)[O-]3)[O-]C(=[O]4)C)[OH2] |
| Molekylvikt (g/mol) | 1060.004 |
| Formel vikt | 1062.009 |