Läs mer
gamma-hexalakton, 98 %
Produktkod. 15595086 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15595086 25 g 25g
15580662 100 g 100g
15505096 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15595086 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 394170250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
CAS: 695-06-7 | C6H10O2 | 114,14 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 695-06-7
Molekylformel C6H10O2
Molekylvikt (g/mol) 114.14
MDL-nummer MFCD00005401
InChI-nyckel JBFHTYHTHYHCDJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym gamma-caprolactone, gamma-hexalactone, 4-hexanolide, gamma-hexanolactone, 6-caprolactone, tonkalide, toukalide, 2 3h-furanone, 5-ethyldihydro, 4-ethyl-4-butanolide, 5-ethyldihydrofuran-2 3h-one
PubChem CID 12756
ChEBI CHEBI:85235
IUPAC-namn 5-etyloxolan-2-on
LEDER CCC1CCC(=O)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material γ-Hexalactone
Smältpunkt -18,0 °C
Densitet 1.0230g/mL, 1.023
Kokpunkt 220,0 °C
Flampunkt 98 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig.
Formel vikt 114.14
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.