Läs mer
Hexametazidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,4-Bis(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N2O6/c1-27-19-9-7-17(21(29-3)23(19)31-5)15-25-11-13-26(14-12-25)16-18-8-10-20(28-2)24(32-6)22(18)30-4/h7-10H,11-16H2,1-6H3 |
| Formel vikt | 446.2417 |