Läs mer
Hexamethonium bromide, 98+%
Produktkod. p-7041849
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 15433239
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J60466.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nikotinisk acetylkolinreceptorantagonist
Nikotinisk acetylkolinreceptorantagonist
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55-97-0
Molekylformel C12H30Br2N2
Molekylvikt (g/mol) 362.194
MDL-nummer MFCD00011787
InChI-nyckel FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Synonym hexamethonium bromide, hexamethonium dibromide, simpatoblock, gangliostat, esametina, hexameton, vegolysen, vegolysin, bistrium bromide, hexonium dibromide
PubChem CID 5938
IUPAC-namn trimetyl-[6-(trimetylazaniumyl)hexyl]azanium;dibromid
LEDER C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethonium bromide
Smältpunkt 282°C to 285°C (decomposition)
Färg Vitt
Linjär formel (CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
Kvantitet 25 g
Beilstein 3715749
Merck Index 14,4688
Formel vikt 362.19
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.