Läs mer
Hexametoniumbromid, TRC
Produktkod. 30395561
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30395561 10 g
1 options
Produktkod. 30395561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29670810G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethonium Bromide
CAS 55-97-0
Molekylformel C12H30Br2N2
Kvantitet 10 g
Synonym 1,6-Hexanebis(trimethylammonium) Dibromide, 1,6-Bis(trimethylammonium)hexane Dibromide, Bistrium Bromide, Esametina, Gangliostat, Hexamethonium bromide, Methobromin, Methobromine, N,N,N,N',N',N'-Hexamethyl(hexamethylene)diammonium bromide, Simpatoblock, Vegolysen, Vegolysin
InChI formel InChI=1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
LEDER [Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl-[6-(trimetylazaniumyl)hexyl]azanium; Dibromid
Molekylvikt (g/mol) 362.19
Formel vikt 360.0776