Läs mer
Hexametoniumklorid, LoGiCal
Produktkod. 30457785
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457785 10 mg
1 options
Produktkod. 30457785 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1923.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Hexametoniumklorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethonium Chloride
CAS 60-25-3
Analyt- eller komponentnamn Hexamethonium Chloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H30 N2 . 2 Cl
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,6-Hexanediaminium, N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethyl-, chloride (1:2), 1,6-Hexanediaminium, N,N,N,N',N',N'-hexamethyl-, dichloride (9 CI), Ammonium, hexamethylenebis[trimethyl-, dichloride (8 CI), Hexamethylenebis[trimethylammonium chloride] (6 CI,7 CI), Bistrium chloride, N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride), N,N'-Hexamethylenebis(trimethylammonium chloride)
InChI formel InChI=1 S/C12H30N2.2 ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1 H/q+2;;/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl-[6-(trimetylazaniumyl)hexyl]azanium; Diklorid
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 273.29
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 272,1786 g/mol