Läs mer
Hexamethoxyphosphazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethoxyphosphazene |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18N3O6P3/c1-10-16(11-2)7-17(12-3,13-4)9-18(8-16,14-5)15-6/h1-6H3 |
| Formel vikt | 321.04 |
| Procent renhet | >95% |