missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexamethyl-d18-disilane, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethyldisilane-D18 |
| CAS | 61123-71-5 |
| Molekylformel | C6 D18 Si2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Disilane, hexa(methyl-d3)- (9 CI), 1,1,1,2,2,2-Hexa(methyl-d3)disilane, Hexamethyl-d18-disilane, Hexamethyldisilane-D18, HMD-d18 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tris(trideuteriomethyl)-[tris(trideuteriomethyl)silyl]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.489 |
| Formel vikt | 164.2077 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?