missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexamethyl-d18-disilazane, CDN

Produktkod. 30319876
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 g
0.25 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30319876 0.25 g -
30314841 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30319876 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND11680.25G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexamethyldisilazane-D18
CAS 136068-19-4
Molekylformel C6 D18 H N Si2
Kvantitet 0.25 g
Synonym Silanamine, 1,1,1-tri(methyl-d3)-N-[tri(methyl-d3)silyl]- (9 CI), Hexamethyl-d18-disilazane, 1,1,1-Tri(methyl-d3)-N-[tri(methyl-d3)silyl]silanamine, Hexamethyldisilazane-d18, HMDS-d18, Hexamethyldisilazane-D18
InChI formel InChI=1 S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])[Si](N[Si](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn [bis(trideuteriomethyl)-[tris(trideuteriomethyl)silylamino]silyl]-trideuteriomethane
Molekylvikt (g/mol) 179.5037
Formel vikt 179.2186 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.