Läs mer
Hexamethyl-d18-disiloxane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethyl-d18-disiloxane |
| CAS | 19108-55-5 |
| Molekylformel | C6 D18 O Si2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexa(methyl-d3)- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexa(methyl-d3)disiloxane (ACI), Disiloxane, hexa(methyl-d3)- (8CI, 9CI), Hexamethyl-d18-disiloxane, Hexamethyldisiloxane-d18, Hexamethyldisiloxane-D18 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])[Si](O[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tris(trideuteriomethyl)-[tris(trideuteriomethyl)silyloxy]silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.4884 |
| Formel vikt | 180.2026 |