missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Hexamethyl-d18-disiloxane, TRC

Produktkod. 30408387
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408387 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30408387 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29421625MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Hexamethyl-d18-disiloxane
CAS 19108-55-5
Molekylformel C6 D18 O Si2
Kvantitet 25 mg
Synonym Disiloxane, 1,1,1,3,3,3-hexa(methyl-d3)- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexa(methyl-d3)disiloxane (ACI), Disiloxane, hexa(methyl-d3)- (8CI, 9CI), Hexamethyl-d18-disiloxane, Hexamethyldisiloxane-d18, Hexamethyldisiloxane-D18
InChI formel InChI=1S/C6H18OSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h1-6H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D3,6D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])[Si](O[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn tris(trideuteriomethyl)-[tris(trideuteriomethyl)silyloxy]silane
Molekylvikt (g/mol) 180.4884
Formel vikt 180.2026
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.