Läs mer
Hexametylaceton, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15410308
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15410308 5 g 5g
15420308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15410308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53464.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 815-24-7 | C9H18O | 142.242 g/mol
Hexametylaceton används för att framställa di-tert.-butyladamantylkarbinol genom att reagera med 1-bromo-adamantan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Hexametylaceton används för att framställa
di-tert.-butyladamantylkarbinol genom att reagera med 1-bromo-adamantan.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 815-24-7
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00008845
InChI-nyckel UIQGEWJEWJMQSL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13152
IUPAC-namn 2,2,4,4-tetrametylpentan-3-on
LEDER CC(C)(C)C(=O)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylacetone
Densitet 0.824
Kokpunkt 152°C to 153°C
Flampunkt 34°C (93°F)
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Beilstein 1701122
Synonym hexamethylacetone, 2,2,4,4-tetramethyl-3-pentanone, di-tert-butyl ketone, 3-pentanone, 2,2,4,4-tetramethyl, 2,2,4,4-tetramethyl-pentan-3-one, 3-pentanone,2,2,4,4-tetramethyl, di-t-butyl ketone, acmc-20akrk, t-c4h9 2co, 2,4,4-tetramethyl-3-pentanone
Formel vikt 142.24
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.