Läs mer
Hexametylbensen, 99+%
Produktkod. 11464033
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11464033 5 g 5g
11454033 1 g 1g
11458890 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11464033 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10294.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 87-85-4 | C12H18 | 162,276 g/mol
Hexametylbensen används som farmaceutiska mellanprodukter, i organisk syntes av föreningar, som lösningsmedel för He-NMR-spektroskopi. Används som ligand i organometallisk kemi. Reaktion med dimetyldioxiran ger huvudprodukten, en ovanlig oxepantriepoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexametylbensen används som farmaceutiska mellanprodukter, i organisk syntes av föreningar, som lösningsmedel för He-NMR-spektroskopi. Används som ligand i organometallisk kemi. Reaktion med dimetyldioxiran ger huvudprodukten, en ovanlig oxepantriepoxid.
Löslighet Olöslig
i vatten
Anmärkningar
Inkompatibel med nitrometan, starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 87-85-4
Molekylformel C12H18
Molekylvikt (g/mol) 162.276
MDL-nummer MFCD00008523
InChI-nyckel YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylbenzene, mellitene, benzene, hexamethyl, hexamethylbenzol, hexamethyl benzene, unii-j8sd5741v8, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl-benzene, benzene, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl, hexamethyl-benzene, hexamethylbenxene;
PubChem CID 6908
ChEBI CHEBI:39001
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexametylbensen
LEDER CC1=C(C(=C(C(=C1C)C)C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylbenzene
Smältpunkt 163 °C till 167 °C
Densitet 1.063
Kokpunkt 265 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1905834
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
Formel vikt 162.28
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.