Läs mer
Hexametylcyklotrisiloxan, 97 %
Produktkod. 11426216
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11426216 500 g 500g
11406216 25 g 25g
11416216 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11426216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23028.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222,46 g/mol
Hexametylcyklotrisiloxan används vid framställning av ymppolymerer och segmentpolymerer. Det är också en användbar biokemikalie för proteomikforskning och fungerar också som en mellanprodukt i organiska reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexametylcyklotrisiloxan används vid framställning av ymppolymerer och blockpolymerer. Det är också en användbar biokemikalie för proteomikforskning och fungerar också som en mellanprodukt i organiska reaktioner.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-05-9
Molekylformel C6H18O3Si3
Molekylvikt (g/mol) 222.46
MDL-nummer MFCD00005943
InChI-nyckel HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexametyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifikationer
Kokpunkt 134 °C
Kemiskt namn eller material Hexamethylcyclotrisiloxane
Smältpunkt 64 °C till 66 °C
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1325
Beilstein 1766829
Flampunkt 35 °C (95 °F)
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 222.47
Procent renhet 97%
Känslighet Känslig för fukt
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.