Läs mer
Hexametylcyklotrisiloxan, 98 %
Produktkod. 10617182 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617182 25 g Glasflaska 25g
10750721 100 g Glasflaska 100g
15129243 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10617182 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 216460250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 541-05-9 | C6H18O3Si3 | 222,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-05-9
Molekylformel C6H18O3Si3
Molekylvikt (g/mol) 222.46
MDL-nummer MFCD00005943
InChI-nyckel HTDJPCNNEPUOOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylcyclotrisiloxane, cyclotrisiloxane, hexamethyl, dimethylsiloxane cyclic trimer, unii-epv75l8o0r, ccris 1326, sdk 10, hexamethylcyclohexasiloxane, epv75l8o0r, cyclotrisiloxane, 2,2,4,4,6,6-hexamethyl, dsstox_cid_7185
PubChem CID 10914
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylcyclotrisiloxane
Namnnotering 98%
Smältpunkt 63.0°C to 67.0°C
Färg Färglös till Vit
Kokpunkt 134.0°C
Flampunkt 35°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 25 g
Beilstein 04,III,1884
Merck Index 09,4559
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexametyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinan
Formel vikt 222.47
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Chunks
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethylcyclotrisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.