Läs mer
Hexametylcyklotrisiloxan, TRC
Produktkod. 30137103
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137103 25 g
30132719 250 g
17912325 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137103 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH29434025G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 541-05-9
Molekylformel C6 H18 O3 Si3
Molekylvikt (g/mol) 222.46
Synonym Cyclotrisiloxane, hexamethyl- (6CI,8CI,9CI), 2,2,4,4,6,6-Hexamethylcyclotrisiloxane, Dimethylsiloxane cyclic trimer, Hexamethylcyclotrisiloxane, LS 8120, SDK 10
IUPAC-namn 2,2,4,4,6,6-hexametyl-1,3,5,2,4,6-trioxatrisilinane
LEDER C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethylcyclotrisiloxane
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C6H18O3Si3/c1-10(2)7-11(3,4)9-12(5,6)8-10/h1-6H3
Formel vikt 222.056