Läs mer
Hexametyldisilan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11474534
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474534 25 g 25g
11464534 5 g 5g
11484534 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474534 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13155.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1450-14-2 | C6H18Si2 | 146.38 g/mol
Hexametyldisilan fungerar som ett silyleringsreagens för allylacetater, arylhalider och diketoner. Det är ett källmaterial för ångavsättning under kiselkarbidtillväxt. Det används också inom elektronik- och halvledarindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Hexametyldisilan fungerar som ett silyleringsreagens för allylacetater, arylhalogenider och diketoner. Det är ett källmaterial för ångavsättning under kiselkarbidtillväxt. Det används också inom elektronik- och halvledarindustrin.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i alkohol, eter och aceton.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel, syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1450-14-2
Molekylformel C6H18Si2
Molekylvikt (g/mol) 146.38
MDL-nummer MFCD00008258
InChI-nyckel NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilane, disilane, hexamethyl, permethyldisilane, disilane, 1,1,1,2,2,2-hexamethyl, 1,1,1,2,2,2-hexamethyldisilane, trimethyl trimethylsilyl silane, ch3 6si2, hecamethyldisilane, disilane m6, hexamethyl disilane
PubChem CID 74057
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyl)silan
LEDER C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 112°C to 113°C
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisilane
Smältpunkt 12°C to 13°C
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1633463
Flampunkt −1°C (30°F)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in alcohol,ether and acetone.
Formel vikt 146.38
Procent renhet ≥98%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.422
Densitet 0.721
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.