Läs mer
Hexamethyldisilane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexamethyldisilane |
| CAS | 1450-14-2 |
| Molekylformel | C6H18Si2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,1,2,2,2-Hexamethyldisilane, NSC 294211, Permethyldisilane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3 |
| LEDER | C[Si](C)(C)[Si](C)(C)C |
| IUPAC-namn | trimethyl(trimethylsilyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.38 |
| Formel vikt | 146.0947 |