Läs mer
Hexametyldisilazan, elektronisk kvalitet, 99+%
Beskrivning
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och metallorganisk kemi. Det används ofta som en adhesionspromotor för fotoresist vid fotolitografi. Vidare används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning under provberedning i elektronmikroskopi. Den tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och organometallisk kemi. Det används ofta som adhesionsfrämjare för fotoresist i fotolitografi. Dessutom används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning vid provberedning i elektronmikroskopi. Det tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi – masspektrometri.
Löslighet
Blandbar med metanol, etyleter, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 126 °C, 126°C |
| Kemiskt namn eller material | Hexamethyldisilazane |
| Smältpunkt | -78 °C |
| Kvantitet | 500 g, 500g |
| Flampunkt | 8 °C |
| Densitet | 0.774 g/mL, 0.774 |
| Odör | Luktfritt |
| Brytningsindex | 1.408 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Linjär formel | (CH3)3SiNHSi(CH3)3 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.