Läs mer
Hexamethyldisilazane, Electronic grade, 99+%
Produktkod. 11319215
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319215 100 mL 100ml
11309215 25 mL 25ml
11329215 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319215 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16519.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161.395 g/mol
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och metallorganisk kemi. Det används ofta som en adhesionspromotor för fotoresist vid fotolitografi. Vidare används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning under provberedning i elektronmikroskopi. Den tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och metallorganisk kemi. Det används ofta som en adhesionspromotor för fotoresist vid fotolitografi. Vidare används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning under provberedning i elektronmikroskopi. Den tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi-masspektrometri.
Löslighet
Blandbar med metanol, etyleter, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-97-3
Molekylformel C6H19NSi2
MDL-nummer MFCD00008259
InChI-nyckel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-namn [dimetyl-(trimetylsilylamino)silyl]metan
LEDER C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 126°C
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisilazane
Smältpunkt -78°C
Kvantitet 100 mL
Linjär formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
UN-nummer UN3286
Beilstein 635752
Flampunkt 8°C (46°F)
Merck Index 14,4689
Löslighetsinformation Miscible with methanol,ethyl ether,chloroform and benzene. Immiscible with water.
Molekylvikt (g/mol) 161.395
Formel vikt 161.4
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektronisk
Odör Odorless
Brytningsindex 1.408
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 0.774
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethyldisilazane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisilazane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.