Läs mer
Hexametyldisilazan, elektronisk kvalitet, 99+%
Produktkod. 11389697
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 g, 100g
100 mL
500 g, 500g
500 mL
Förpackningsstorlek:
100g
100ml
25ml
500g
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389697 100 g, 100g 100g
11309215 25 mL 25ml
11319215 100 mL 100ml
11329215 500 mL 500ml
11309707 500 g, 500g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11389697 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042039.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 999-97-3 | C6H19NSi2 | 161,395 g/mol
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och metallorganisk kemi. Det används ofta som en adhesionspromotor för fotoresist vid fotolitografi. Vidare används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning under provberedning i elektronmikroskopi. Den tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi-masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Hexametyldisilazan används som lösningsmedel i organisk syntes och organometallisk kemi. Det används ofta som adhesionsfrämjare för fotoresist i fotolitografi. Dessutom används det för framställning av trimetylsilyletrar från hydroxiföreningar. Det används som ett alternativ till kritisk punkttorkning vid provberedning i elektronmikroskopi. Det tillsätts till analyten för att få silylerade diagnostiska produkter under pyrolys i gaskromatografi – masspektrometri.
Löslighet
Blandbar med metanol, etyleter, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 999-97-3
Molekylformel C6H19NSi2
MDL-nummer MFCD00008259
InChI-nyckel FFUAGWLWBBFQJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisilazane, bis trimethylsilyl amine, hmds, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, hexamethylsilazane, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl, tri-sil, 1,1,1-trimethyl-n-trimethylsilyl silanamine, hexamethyldisilizane, disilazane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
IUPAC-namn [dimetyl-(trimetylsilylamino)silyl]metan
LEDER C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 126 °C, 126°C
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisilazane
Smältpunkt -78 °C
Densitet 0.774 g/mL, 0.774
Kvantitet 100 g, 100g
Flampunkt 8 °C (46 °F)
Odör Luktfritt
Linjär formel (CH3)3SiNHSi(CH3)3
Brytningsindex 1.408
UN-nummer UN3286
Beilstein 635752
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,4689
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, etyleter, kloroform och bensen. Oblandbar med vatten.
Molekylvikt (g/mol) 161.395
Formel vikt 161.4
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Elektronisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.