Läs mer
Hexametyldisilazan, Solstice
Produktkod. 16665853
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Plastflaska
Produktkod. Kvantitet Förpackning
16665853 1 L Plastflaska
1 options
Produktkod. 16665853 Leverantör Fluka Leverantörsnummer 40215H1L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-04-2027
Halvledarkvalitet (17713)
  • Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratoriereagenser och kemikalier för analytiska och kemiska laboratorier: Lösningsmedel ACS – för specifik användning (HPLC), ACS allmännyttiga, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar. Oorganiska ämnen – Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive eteriska syror och baser, salter, metaller och grundämnen samt reagenser för kemiska reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 999-97-3
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 L
Flampunkt 11 °C
PubChem CID 13838
ChEBI CHEBI:85068
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Halvledare
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.4070 - 1.4090