Läs mer
Hexametyldisilazan, TRC
Produktkod. 30389936
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30389936 250 g
1 options
Produktkod. 30389936 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH296700250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisilazane
CAS 999-97-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C6H19NSi2
Kvantitet 250 g
Synonym 1,1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine, A 166, A 166 (Silazane), Bis(trimethylsilyl)amine, Di(trimethylsilyl)amine, Dynasylan HMDS, HMD 3, HMDS, HMDS (silazane), HMDS 3, Hexamethyldisilazane, Hexamethyldisilylamine, LS 7150, NSC 93895, OAP, SE 31, SE 31 (silazane), SIH 6110.1, SZ 6079, TSL 8802, TSR 8802, Z 6079
InChI formel InChI=1S/C6H19NSi2/c1-8(2,3)7-9(4,5)6/h7H,1-6H3
LEDER C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
IUPAC-namn [dimetyl-(trimetylsilylamino)silyl]metan
Molekylvikt (g/mol) 161.39
Formel vikt 161.1056