Läs mer
Hexametyldisiloxan, 98+%
Produktkod. 11433814
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
25ml
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11433814 500 mL 500ml
11448890 25 mL 25ml
11423814 100 mL 100ml
11443814 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11433814 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11848.AP
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
Hexametyldisiloxan används som lösningsmedel i organiska reaktioner. Den finner tillämpning som en internationell standard för 1H NMR-spektroskopi för kalibrering av kemikalieskift. Vidare används det i flytande bandage för att skydda huden från irritation. Dessutom används den för att mäta vävnadssyrespänning som en receptormolekyl. Det används också för att tillverka lågk-dielektriska material för halvledarindustrin genom plasma-förstärkt kemisk ångdeposition (PECVD) metod.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexametyldisiloxan används som lösningsmedel i organiska reaktioner. Den finner tillämpning som en internationell standard för 1H NMR-spektroskopi för kalibrering av kemikalieskift. Vidare används det i flytande bandage för att skydda huden från irritation. Dessutom används den för att mäta vävnadssyrespänning som en receptormolekyl. Det används också för att tillverka lågk-dielektriska material för halvledarindustrin genom plasma-förstärkt kemisk ångdeposition (PECVD) metod.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-46-0
Molekylformel C6H18OSi2
MDL-nummer MFCD00008265
InChI-nyckel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyloxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisiloxane
Smältpunkt -67 °C
Densitet 0.764
Kokpunkt 100 °C till 101 °C
Flampunkt −2 °C (28 °F)
Odör Kännetecken
Linjär formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brytningsindex 1.377
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 1736258
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Molekylvikt (g/mol) 162.379
Formel vikt 162.38
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethyldisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisiloxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.