Läs mer
Hexametyldisiloxan, 98+%
Produktkod. 10114120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
2.5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10114120 500 mL Glasflaska -
10523371 10 mL Glasflaska 10ml
10276870 100 mL Glasflaska 100ml
11945811 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10114120 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194795000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Silyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-46-0
InChI-nyckel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyloxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisiloxane
Smältpunkt -59,0 °C
Färg Färglös
Densitet 0.7600g/mL, 0.76
Kokpunkt 101,0 °C
Flampunkt −6 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6H18OSi2
Linjär formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
Brytningsindex 1,3765 till 1,3785
Kvantitet 500 mL
Beilstein 04,III,1859
Fieser 08,240; 09,55; 10,196
Merck Index 15,4726
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig.
Molekylvikt (g/mol) 162.38
Viskositet 0,5 mPa (25 °C)
Formel vikt 162.38
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexamethyldisiloxane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.