Läs mer
Hexametyldisiloxan, 99,3 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11463801 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11463801 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11463801 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215124980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00 SEK
    502.43 SEK / 100g
    Save 25.57 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Versatile organosilicon compound used for research or further manufacturing applications.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisiloxane
CAS 107-46-0
Färg Färglös
Densitet 0.76g/mL
Molekylformel C6H18OSi2
Kvantitet 100 g
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
InChI-nyckel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyloxi)silan
Molekylvikt (g/mol) 162.379
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Formel vikt 162.4
Procent renhet 99.3%
Kvalitet Not Available
Fysisk form Vätska