Läs mer
Hexametyldisiloxan, NMR-kvalitet, 99,7 %
Produktkod. 11393866
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393866 25 g 25g
11303876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393866 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16970.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162,379 g/mol
Hexametyldisiloxan används som lösningsmedel i organiska reaktioner. Den finner tillämpning som en internationell standard för 1H NMR-spektroskopi för kalibrering av kemikalieskift. Vidare används det i flytande bandage för att skydda huden från irritation. Dessutom används den för att mäta vävnadssyrespänning som en receptormolekyl.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Hexametyldisiloxan används som lösningsmedel i organiska reaktioner. Den finner tillämpning som en internationell standard för 1H NMR-spektroskopi för kalibrering av kemikalieskift. Vidare används det i flytande bandage för att skydda huden från irritation. Dessutom används den för att mäta vävnadssyrespänning som en receptormolekyl.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, syror, baser och syre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-46-0
Molekylformel C6H18OSi2
Molekylvikt (g/mol) 162.379
MDL-nummer MFCD00008265
InChI-nyckel UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
IUPAC-namn trimetyl(trimetylsilyloxi)silan
LEDER C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Spezifikation
Kokpunkt 100 °C till 101 °C
Kemiskt namn eller material Hexamethyldisiloxane
Smältpunkt -67 °C
Kvantitet 25 g
Flampunkt −2 °C (28 °F)
Odör Kännetecken
Brytningsindex 1.377
Densitet 0.764
Linjär formel (CH3)3SiOSi(CH3)3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1736258
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 162.38
Procent renhet 99.7%
Kvalitet NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hexamethyldisiloxane, NMR grade
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexamethyldisiloxane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.